Läs mer
Klormadinonacetat, TRC
Produktkod. 30012427
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012427 10 mg
30005493 100 mg
30005277 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC34350010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-22-7
Molekylformel C23 H29 Cl O4
Molekylvikt (g/mol) 404.93
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone, 17-Acetoxy-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-chloro-6,7-dehydroprogesterone, 6-Chloro-17-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-17α-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-17α-hydroxy-δ6-progesterone acetate, 6-Chloro-17α-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6,7-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17α-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-pregna-4,6-dien-17α-ol-3,20-dione acetate, 6-Chloro-δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-δ6-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-δ6-[17α]acetoxyprogesterone, 6-Chloro-δ6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Dehydro-6-chloro-17α-acetoxyprogesterone, Ay 13390-6, Bellissima, Bovisynchron, CAP, Cero, Chlormadinon acetate, Chlormadinone acetate, Chronosyn, Clordion, Cyclonorm, Fertiletten, Gestafortin, Lormin, Luteran, Lutinyl, Lutoral, Lutoral (Syntex), Matrol, Menstridyl, NSC 92338, Natrol, Normenon, Prostal, RS 1280, Retex, Skedule TM, Synchrosyn, Synchrosyn P, Traslan, Verton
IUPAC-namn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-klor-10,13-dimetyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] acetat
LEDER CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlormadinone acetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
Formel vikt 404.1754
Procent renhet >95%