Läs mer
Chlormadinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormadinone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h10-11,14-16,25H,4-9H2,1-3H3/t14-,15+,16+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 362.1649 |
| Procent renhet | >95% |