Läs mer
Klormequatklorid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313905
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30313905 100 mg
1 options
Produktkod. 30313905 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA11340000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlormequat chloride
CAS 999-81-5
Analyt- eller komponentnamn Chlormequat chloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C5 H13 Cl N . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), Ammonium, (2-chloroethyl)trimethyl-, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (β-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 60CS16, Antywylegacz, Antywylegacz Plynny, Antywylegacz plynny 675SL, Barleyquat B, Bercema CCC, CCC, Chlorcholine chloride, Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Cycocel, Cycocel Extra, Cycogan, Cysocel, Halloween, Lihocin, Microcil, New 5C Cycocel, New '5c' Cycocel, Retacel, Stabilan, TUR, Trimethyl-β-chloroethylammonium chloride, Tuval, WR 62, Zar, Chlormequat-chloride
InChI formel InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
IUPAC-namn 2-kloroetyl(trimetyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 158.07
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 157,0425 g/mol