Läs mer
Chlormethiazole hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Clomethiazole hydrochloride is a anticonvulsant. Clomethiazole hydrochloride is neuroprotective and prevents the degeneration of serotonergic nerve terminals induced by 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormethiazole hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 6001-74-7 |
| Färg | Brownish Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H9Cl2NS |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Clomethiazole hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (630.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (504.77 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |