Läs mer
Chlormethiazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clomethiazole Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 196.9833 |