Läs mer
Chlormethine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16448706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448706 100 mg
1 options
Produktkod. 16448706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1253
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.
Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlormethine hydrochloride
CAS 55-86-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H12Cl3N
Kvantitet 100 mg
Synonym Mechlorethamine hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1298.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (519.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClCCN(CCCl)C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 192.51
Formel vikt 192.51
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death