Läs mer
Klormezanon 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30462677
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462677 1 ml
1 options
Produktkod. 30462677 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0017.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Klormezanon 1,0 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlormezanone
CAS 80-77-3
Analyt- eller komponentnamn Chlormezanone
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C11 H12 Cl N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chlormezanone
InChI formel InChI=1 S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11 H,6-7H2,1H3
LEDER CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 2-(4-klorofenyl)-3-metyl-1,1-dioxo-1,3-tiazinan-4-ett
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 273.74
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 273,0226 g/mol