Läs mer
Chlormezanone, MedChemExpress
Beskrivning
Chlormezanone resembles benzodiazepine. The action of Chlormezanone is similar to benzodiazepine-type agents. Chlormezanone is used as an anxiolytic and a muscle relaxant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormezanone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 80-77-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H12ClNO3S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (365.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(CC1)N(C)C(C2=CC=C(Cl)C=C2)S1(=O)=O |
| Visa mer |