Läs mer
Klormezanon, Mikromol™
Beskrivning
Klormezanon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormezanone |
| CAS | 80-77-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlormezanone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H12 Cl N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Chlormezanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-klorofenyl)-3-metyl-1,1-dioxo-1,3-tiazinan-4-ett |
| Visa mer |