Läs mer
Chlormezanon, TRC
Produktkod. 30367203
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30367203 50 mg
1 options
Produktkod. 30367203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC60201550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlormezanone
CAS 80-77-3
Molekylformel C11 H12 Cl N O3 S
Kvantitet 50 mg
Synonym Chlormezanone, 4H-1,3-Thiazin-4-one, 2-(4-chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-, 1,1-dioxide, 4H-1,3-Thiazin-4-one, 2-(p-chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), (±)-Chlormezanone, (±)-Fenarol, 2-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-4-metathiazanone-1,1-dioxide, 2-(p-Chlorophenyl)-3-methyl-1,3-perhydrothiazin-4-one 1,1-dioxide, 2-(p-Chlorophenyl)tetrahydro-3-methyl-4H-1,3-thiazin-4-one 1,1-dioxide, 2-(p-Chlorphenyl)-3-methyl-1,3-perhydrothiazin-4-on-1,1-dioxide, Alinam, Banabin-Sintyal, Chlormethazanone, Chlormethazone, Dichloromezanone, Fenarol, Lobak, Mio-Sed, Muskel Trancopal, NSC 169108, Phenarol, Rexan, Rilansyl, Rilaquil, Rilasol, Rilassol, Supotran, Suprotran, Tanafol, Trancopal, Trancote, Transanate, dl-Chlormezanone
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
LEDER CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 2-(4-klorofenyl)-3-metyl-1,1-dioxo-1,3-tiazinan-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 273.74
Formel vikt 273.0226