Läs mer
Chlormidazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlormidazole Hydrochloride |
| CAS | 74298-63-8 |
| Molekylformel | C15H14Cl2N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-methyl-1H-benzimidazole Monohydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-methyl-benzimidazole Hydrochloride, Diamyceline, Futrican, H 115 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2.ClH/c1-11-17-14-4-2-3-5-15(14)18(11)10-12-6-8-13(16)9-7-12;/h2-9H,10H2,1H3;1H |
| LEDER | CCNCCCNCc1c(O)c2c(cccc2)nc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-methylbenzimidazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.19 |
| Formel vikt | 292.0534 |