Läs mer
Kloro(1,5-cyklooctadien)iridium(I)-dimer, Ir 57,2 %
Beskrivning
Kloro(1,5-cyklooktadien)iridium(I)dimer används i stor utsträckning som en prekursor till andra iridiumkomplex, som finner tillämpning i homogen katalys som karbonylering, hydrosilylering, hydrofomylering, asymmetriska allylsubstitutioner, metates och kirala katalysreaktioner. Det är involverat i framställningen av Crabtrees katalysator, som används för hydrogenering och väteöverföringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer |
| Smältpunkt | 190 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform och toluen. Lätt löslig i aceton och alkohol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 671.71 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Sécurité et traitement
- Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.