Läs mer
Kloro(1,5-cyklooctadien) (pentametylcyklopentadien) ruthenium(II)
Produktkod. 15437315
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437315 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15437315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046803.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92390-26-6 | C18H27ClRu | 379,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92390-26-6
Molekylformel C18H27ClRu
Molekylvikt (g/mol) 379.93
MDL-nummer MFCD07369035
InChI-nyckel RSZMVRFBKKVJKS-PHFPKPIQSA-M
IUPAC-namn Klor(1,5-cyklooktadien)(pentametylcyklopentadienyl)rutenium(II)
LEDER Cl[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1.Cc1c(C)c(C)c(C)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Smältpunkt 143°C to 147°C
Färg Brun-Gul
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3395
Synonym Pentamethylcyclopentadienyl(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride; RuCl(cod)Cp*
Formel vikt 379.94
Fysisk form Kristallin fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)(cyclo octadiene) ruthenium(II)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.