Läs mer
Kloro(1,5-cyklooctadien)rhodium(I)-dimer, minst 40,8 % Rh
Produktkod. 10266600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10266600 500 mg Glasflaska 500mg
10492845 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10266600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211305000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12092-47-6 | C16H24Cl2Rh2 | 493,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12092-47-6
Molekylformel C16H24Cl2Rh2
Molekylvikt (g/mol) 493.08
MDL-nummer MFCD00012415
InChI-nyckel QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Synonym chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
PubChem CID 6436379
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien; rodium; diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(1, 5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Namnnotering min. 40.8% Rh
Smältpunkt 256.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.34g/L
Formel vikt 493.08
Procent renhet ≥40.8% (RH)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.