Läs mer
Kloro(1,5-cyklooctadien)rhodium(I)-dimer
Produktkod. 11375968
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375968 250 mg 250mg
11365968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010466.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12092-47-6 | C16H24Cl2Rh2 | 493,08 g/mol
Det är en allmänt använd prekursor till homogena katalysatorer. Detta är en kiral katalysator med förmåga att asymmetriskt hydrera vissa prokirala alkener. Klor(1,5-cyklooktadien)rodium(I)dimer används också vid syntes av andra metallligander för användning i katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12092-47-6
Molekylformel C16H24Cl2Rh2
Molekylvikt (g/mol) 493.08
MDL-nummer MFCD00012415
InChI-nyckel QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Synonym chloro 1,5-cyclooctadiene rhodium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; dichloride, bis 1,5-cyclooctadiene dirhodium i dichloride, 1,5-cyclooctadiene rhodium chloride dimer, ccris 5036, di-?-chlorobis 1,2,5,6-?-1,5-cyclooctadiene diiridium, rhodium-1,5-cyclooctadiene chloride, 1,5-cyclooctadiene-iridium i chloride dimer, chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer
PubChem CID 6436379
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien; rodium; diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Smältpunkt 243 °C (dekomposition)
Färg Gul till orange
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, diklormetan och metanol; Sparsamt löslig i de flesta vanliga lösningsmedel.
Formel vikt 493.08
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.