Läs mer
Kloro(1,5-cyklooctadien)rhodium(I)-dimer, TRC
Produktkod. 30350954
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30350954 500 mg
1 options
Produktkod. 30350954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC293350500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) Dimer
CAS 12092-47-6
Molekylformel C16H24Cl2Rh2
Kvantitet 500 mg
Synonym (1,5-Cyclooctadiene)Rhodium Chloride Dimer, (1,5-Cyclooctadiene) Rhodium(I) Chloride Dimer, (eta4-1,5-Cyclooctadiene)Rhodium Chloride Dimer, Bis((1,5-cyclooctadiene)(Chloro)Rhodium), Bis((μ-chloro)(eta4-1,5-Cyclooctadiene)Rhodium), Bis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium Dichloride, Bis(chloro(1,5-cyclooctadiene)Rhodium), Bis(chloro(eta4-1,5-cyclooctadiene)rhodium), Bis(cyclooctadiene)Dichlorodirhodium, Bis(cyclooctadienerhodium Chloride), Chlororhodium(1,5-cyclooctadiene) Dimer, Cyclooctadiene Rhodium Chloride Dimer, Di-μ-Chlorobis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium, Di-μ-chlorobis(cyclooctadiene) Dirhodium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)dirhodium, Di-μ-chlorobis(eta4-1,5-cyclooctadiene)Dirhodium(I), Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]Dirhodium, Di-μ-chlorobis[(1,5-cyclooctadiene)Rhodium], Di-μ2-chlorobis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)Dirhodium, Dichlorobis(1,5-cyclooctadiene)Rhodium(I), Dichlorobis(cyclooctadiene)Dirhodium, Rhodium 1,5-Cyclooctadiene chloride dimer, μ-Chloro(1,5-cyclooctadiene)Rhodium(I) Dimer, Bis(1,5-cyclooctadienedirhodium(I) Chloride)
InChI formel InChI=1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
LEDER Cl[Rh].Cl[Rh].C1C\C=C/CC\C=C/1.C2C\C=C/CC\C=C/2
IUPAC-namn klorhodium; (1Z,5Z)-cyklokta-1,5-dien
Molekylvikt (g/mol) 493.08
Formel vikt 491.9365