Läs mer
Kloro 2,3,5-Tri-O-p-klorobenzoyl-Beta-D-ribofuranosid, TRC
Produktkod. 30364928
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364928 100 mg
30355950 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30364928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC421730100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2378379-44-1
Molekylformel C26H18Cl4O7
Molekylvikt (g/mol) 584.23
Synonym β-D-Ribofuranosyl Chloride Tris(4-chlorobenzoate)
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-2-kloro-5-(((4-klorobenzoyl)oxy)metyl)tetrahydrofuran-3,4-diylbis(4-klorobenzoat)
LEDER Cl[C@@H]1O[C@H](COC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)[C@@H](OC(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)[C@H]1OC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H18Cl4O7/c27-17-7-1-14(2-8-17)24(31)34-13-20-21(36-25(32)15-3-9-18(28)10-4-15)22(23(30)35-20)37-26(33)16-5-11-19(29)12-6-16/h1-12,20-23H,13H2/t20-,21-,22-,23-/m1/s1
Formel vikt 581.98