Läs mer
Kloro(2-dicyklohexylfosfin-2',6'-dimetoxi-1,1'-bifenyl)[2-(2-aminoetylfenyl)]palladium(II), TRC
Produktkod. 30359375
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30359375 250 mg
1 options
Produktkod. 30359375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC602200250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II)
CAS 1028206-58-7
Molekylformel C26 H35 O2 P . C8 H10 N . C5 H12 O . Cl . Pd
Kvantitet 250 mg
Synonym (SP-4-4)-[2-[2-(Amino-κN)ethyl]phenyl-κC]chloro[dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine-κP]palladium, Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle
InChI formel InChI=1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
LEDER [Cl-].[Pd+].COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4.COC(C)(C)C.NCCc5cccc[c]5
IUPAC-namn 2-(cyklohexatrienyl)etanamin; dicyklohexyl-[2-(2,6-dimetoxifyrenyl)fenyl]fosfan; 2-metoxi-2-metylpropan; palladium (1+); klorid
Molekylvikt (g/mol) 760.721
Formel vikt 759.28