Läs mer
Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10775621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775621 10 g Glass bottle 10g
10163280 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134960100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 27064-94-4
Molekylformel C13H9ClF2
Molekylvikt (g/mol) 238.66
MDL-nummer MFCD00044329
InChI-nyckel FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC-namn 1-[chloro-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Namnnotering 98%
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 88°C (0.1 Mbar)
Flampunkt 81°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5560 to 1.558
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formel vikt 238.66
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.