Läs mer
Klor(klormetyl)dimetylsilan, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11965931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11965931 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11965931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434021000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1719-57-9 | C3H8Cl2Si | 143.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
CAS 1719-57-9
Färg Färglös till halm
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 114.0°C
Flampunkt 21°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C3H8Cl2Si
Linjär formel ClCH2Si(CH3)2Cl
Brytningsindex 1.4360 to 1.4380
MDL-nummer MFCD00000875
Kvantitet 100 mL
Synonym chloro chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl dimethylchlorosilane, chloromethyldimethylchlorosilane, silane, chloro chloromethyl dimethyl, cmdmcs, chloro cholromethyl dimethylsilane, ch3 2sicl ch2cl, chloromethylchlorodimethylsilane, dimethylchloromethylchlorosilane, chloro chloromethyl-dimethylsilane
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(Cl)CCl
IUPAC-namn klor-(klormetyl)-dimetylsilan
Molekylvikt (g/mol) 143.08
PubChem CID 74393
Formel vikt 143.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.