Läs mer
Klorokloridon, TRC
Produktkod. 30135436
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135436 25 mg
30132935 100 mg
30008908 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135436 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42752025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16289-13-7
Molekylformel C14 H9 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 294.13
Synonym 1H-Isoindol-1-one, 3-(3,4-dichlorophenyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-, Phthalimidine, 3-(3,4-dichlorophenyl)-3-hydroxy- (7CI,8CI), (3RS)-3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolin-1-one
IUPAC-namn 3-(3,4-diklorfenyl)-3-hydroxy-2H-isoindol-1-one
LEDER OC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material chloro-Chlorthalidone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO2/c15-11-6-5-8(7-12(11)16)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)
Formel vikt 293.001
Procent renhet >95%