Läs mer
Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct
Produktkod. 15487205
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487205 1 g 1g
15497205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487205 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046430.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32993-05-8 | C43H41ClOP2Ru | 772.27 g/mol
Cyklopentadienylbis(trifenylfosfin)ruteniumklorid används som en effektiv överföringshydreringskatalysator. Det används vid bildandet av indoler, isokinoliner och kinoliner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32993-05-8
Molekylformel C43H41ClOP2Ru
Molekylvikt (g/mol) 772.27
MDL-nummer MFCD00075004
InChI-nyckel YKZUFRITHQLOHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis triphenylphosphine chloro cyclopentadienylruthenium, chlorocyclopentadienylbis triphenylphosphine ruthenium ii 095h
PubChem CID 132285030
LEDER Cl[Ru++].CCO.c1cccc1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct
Smältpunkt 135°C (decomposition)
Färg Orange
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn klorutenium;cyklopentan;trifenylfosfan
Formel vikt 772.27
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.