Läs mer
Klor(dietyl)fosfin
Produktkod. 15461167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461167 5 g 5g
15451167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030204.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 686-69-1 | C4H10ClP | 124,548 g/mol
Klor(dietyl)fosfin används som reagens. Det används som kemiska och organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 686-69-1
Molekylformel C4H10ClP
Molekylvikt (g/mol) 124.548
MDL-nummer MFCD00013621
InChI-nyckel INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorodiethylphosphine, diethylchlorophosphine, chloro diethyl phosphine, phosphinous chloride, diethyl, pubchem6480, chloro diethyl phosphane, acmc-1avkn, diethylphosphinous chloride, diethylphosphinous chloride #, chlorodiethyl phosphine
PubChem CID 69639
IUPAC-namn klor(dietyl)fosfan
LEDER CCP(CC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(diethyl)phosphine
Färg Färglös till gul
Densitet 1.023 g/mL
Kokpunkt 131 °C till 132 °C
Flampunkt 18 °C (66 °F)
Linjär formel (C2H5)2PCl
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2845
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar våldsamt.
Formel vikt 124.55
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.