Läs mer
β-Chloro-L-alanine, MedChemExpress
Produktkod. 16475086
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16475086 100 mg
1 options
Produktkod. 16475086 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107373
MedChemExpress β-Chloro-L-alanine is a bacteriostatic amino acid analog which inhibits a number of enzymes, including threonine deaminase and alanine racemase.
β-Chloro-L-alanine is a bacteriostatic amino acid analog which inhibits a number of enzymes, including threonine deaminase and alanine racemase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Chloro-L-alanine
Fysisk form Solid
CAS 2731-73-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H6ClNO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym L-β-Chloroalanine
Löslighetsinformation H2O : ≥ 30 mg/mL (242.84 mM)
LEDER OC([C@@H](N)CCl)=O
Molekylvikt (g/mol) 123.54
Formel vikt 123.54
Procent renhet 97.0%