Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | β-Chloro-L-Alanine |
| CAS | 2731-73-9 |
| Molekylformel | C3H6ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-chloro-l-alanine, r-2-amino-3-chloropropanoic acid, alanine, 3-chloro, beta-chloro-l-alanine, h-ala cl-oh, 2r-2-amino-3-chloropropanoic acid, l-alanine, 3-chloro, 2r-beta-chloroalanine, alanine, 3-chloro-, l, snxhmvhai jihl@ |
| InChI-nyckel | ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N |
| LEDER | C(C(C(=O)O)N)Cl |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-3-klorpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.536 |
| PubChem CID | 439772 |
| Visa mer |