Läs mer
Chloro(methyl)diphenylsilane, 97%
Produktkod. 11386816
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386816 50 g 50g
11376816 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04162.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144-79-6 | C13H13ClSi | 232.78 g/mol
Klor(metyl)difenylsilan används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kloro(metyl)difenylsilan används inom jordbrukskemikalier
, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser. Inkompatibel med fukt och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-79-6
Molekylformel C13H13ClSi
Molekylvikt (g/mol) 232.78
MDL-nummer MFCD00000498
InChI-nyckel OJZNZOXALZKPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro methyl diphenylsilane, methyldiphenylchlorosilane, chloromethyldiphenylsilane, silane, chloromethyldiphenyl, chlorodiphenylmethylsilane, diphenylmethylchlorosilane, methyldiphenylsilyl chloride, dpmscl, chloro-methyl-diphenyl-silane, benzene, 1,1'-chloromethylsilylene bis
PubChem CID 67349
IUPAC-namn klor-metyl-difenylsilan
LEDER C[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 294°C to 295°C
Kemiskt namn eller material Chloro(methyl)diphenylsilane
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 2937445
Flampunkt 141°C (285°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 232.79
Procent renhet 97%
Odör Irritating
Brytningsindex 1.574
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.104
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.