Läs mer
Chloro-N,N,N’,N’-tetramethyl-formamidinium Hexafluorophosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloro-N,N,N',N'-tetramethyl-formamidinium Hexafluorophosphate |
| CAS | 94790-35-9 |
| Molekylformel | C5 H12 Cl N2 . F6 P |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1 |
| LEDER | CN(C)C(=[N+](C)C)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [chloro(dimethylamino)methylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.58 |
| Formel vikt | 280.0331 |