Läs mer
Klor/nitrobensenblandning 570 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene |
| CAS | 97-00-7, 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL |