Läs mer
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10793171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793171 5 g Glass bottle 5g
10235990 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 705-29-3
Molekylformel C8H6ClF3
Molekylvikt (g/mol) 194.581
MDL-nummer MFCD00000908
InChI-nyckel XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC-namn 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α'-Chloro-α, α, α-trifluoro-m-xylene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClCH2C6H4CF3
Brytningsindex 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 194.58
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid