Läs mer
Klor(triphenylfosfin)guld(I), Premion™, 99,99 % (metallbas), Au 39,3 % min
Produktkod. 11329407
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329407 0.5 g 0.5g
11319407 1 g 1g
11339407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041007.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14243-64-2 | C18H15AuClP | 494,71 g/mol
Klor(trifenylfosfin)guld(I) är ett vanligt reagens inom guldkemin. Det katalyserar vissa omlagringsreaktioner i organisk syntes. Det används också för att framställa 1-metyltyminato-N3-trifenylfosfinguld(I) genom att reagera med 1-metyltymin. Det fungerar som en prekursor för syntesen av organometalliska guld(I)- och guld(III)-föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14243-64-2
Molekylformel C18H15AuClP
Molekylvikt (g/mol) 494.71
MDL-nummer MFCD00009588
InChI-nyckel IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
Synonym chloro triphenylphosphine gold i, chloro triphenylphosphine gold, chlorotriphenylphosphine gold i, triphenylphosphinegold i chloride, aucl pph3, pubchem16017, ph3p aucl, chlorogold; triphenylphosphane, chlorogold; triphenylphosphine, chloranylgold; triphenylphosphane
PubChem CID 10874691
IUPAC-namn kloroguld;trifenylfosfan
LEDER Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Färg Gult
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis, Au 39.3% min.)
Odör Odorless
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Soluble in methylene chloride,acetonitrile,benzene and acetone. Insoluble in water and ethanol.
Formel vikt 494.71
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.