Läs mer
Kloro(trifenylfosfin)guld(I), TRC
Produktkod. 30366978
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30366978 50 mg
1 options
Produktkod. 30366978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38130050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloro(triphenylphosphine)gold(I)
CAS 14243-64-2
Molekylformel C18H15AuClP
Kvantitet 50 mg
Synonym Chloro(triphenylphosphine)gold, (Triphenylphosphine)gold Chloride, (Triphenylphosphine)gold Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(1+) Monochloride, (Triphenylphosphine)gold(I) Chloride, AuPPh3Cl, NSC 306388, SKF 40738, Triphenylphosphine Gold Chloride Complex ((C6H5)3P.AuCl), Triphenylphosphineaurous Chloride, Triphenylphosphinechlorogold
InChI formel InChI=1S/C18H15P.Au.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H/q;+1;/p-1
LEDER [Cl-].[Au+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn guld(1+); trifenylfosfan; klorid
Molekylvikt (g/mol) 494.71
Formel vikt 494.0265