Läs mer
Chloroacetaldehyde diethyl acetal, 98%
Produktkod. 15478869
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478869 500 g 500g
15468869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07661.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 621-62-5 | C6H13ClO2 | 152.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-62-5
Molekylformel C6H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 152.62
MDL-nummer MFCD00000949
InChI-nyckel OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
PubChem CID 12128
IUPAC-namn 2-klor-1,1-dietoxietan
LEDER CCOC(CCl)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Smältpunkt -45°C
Densitet 1.018
Kokpunkt 156°C to 157°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Linjär formel ClCH2CH(OCH2CH3)2
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 969254
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 152.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.