Läs mer
Chloroacetaldehyde diethyl acetal, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10743831 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Produktkod. 10743831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108490050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 621-62-5
Molekylformel C6H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 152.62
MDL-nummer MFCD00000949
InChI-nyckel OVXJWSYBABKZMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetal, ethane, 2-chloro-1,1-diethoxy, diethoxyethyl chloride, 1,1-diethoxy-2-chloroethane, 2-chloroacetaldehyde diethyl acetal, monochloroacetaldehyde diethyl acetal, chloroacetaldehydediethylacetal, acetaldehyde, chloro-, diethyl acetal, 2-chloroacetal
PubChem CID 12128
IUPAC-namn 2-chloro-1,1-diethoxyethane
LEDER CCOC(CCl)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Namnnotering 99%
Smältpunkt -45.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 157.0°C
Flampunkt 29°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClCH2CH(OC2H5)2
Brytningsindex 1.4150 to 1.4170
Kvantitet 5 mL
Beilstein 01, 611
Fieser 05,107
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.8g/L (20 c).
Formel vikt 152.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroacetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.