Läs mer
Kloroacetaldehyd-dimetylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7027960
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11476017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25049.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 97-97-2 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-97-2
Molekylformel C4H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 124.56
MDL-nummer MFCD00000948
InChI-nyckel CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylchloroacetal, dimethyl chloroacetal, dimethyl chloracetal, ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy, 2-chloro-1,1-dimethoxy-ethane, chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, 2-chloroacetaldehyde, dimethyl acetal, methyl chloroacetal, 1-chloro-2,2-dimethoxyethane
PubChem CID 60986
IUPAC-namn 2-klor-1,1-dimetoxietan
LEDER COC(CCl)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Smältpunkt <-73°C
Kokpunkt 128°C to 130°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Odör Aromatic
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1733700
Formel vikt 124.57
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dimethyl dichloracetal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.