missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chloroacetaldehyde Sodium Bisulfite, TRC

Produktkod. 30357636
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30357636 250 mg -
30356352 500 mg -
30358302 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30357636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC382483250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13064-50-1
Molekylformel C2H4ClNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 182.56
Synonym Ethanesulfonic acid, 2-chloro-1-hydroxy-, sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid, 2-chloro-1-hydroxy-, monosodium salt (8CI, 9CI), Ethanesulfonic acid, 2-chloro-1-hydroxy-, sodium salt (7CI), Monochloroacetaldehyde sodium bisulfite adduct, Sodium 2-chloro-1-hydroxyethane-1-sulfonate, Sodium 2-chloro-1-hydroxyethanesulfonate, Sodium monochloroacetaldehyde bisulfite, Chloroacetaldehyde sodium bisulfite
IUPAC-namn sodium;2-chloro-1-hydroxyethanesulfonate
LEDER [Na+].OC(CCl)S(=O)(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chloroacetaldehyde Sodium Bisulfite
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5ClO4S.Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;/h2,4H,1H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Formel vikt 181.9417
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.