missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chloroacetaldehyde Sodium Bisulfite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroacetaldehyde Sodium Bisulfite |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5ClO4S.Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;/h2,4H,1H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 181.9417 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?