Läs mer
2-Kloracetamidinhydroklorid, 96 %
Produktkod. 11492597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492597 5 g 5g
11482597 1 g 1g
11402607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14835.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1109.45 SEK
    996.65 SEK / 5g
    Save 112.80 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10300-69-3 | C2H6Cl2N2 | 128,98 g/mol
Kloroacetamidinhydroklorid används som en allmän farmakofor för att avgränsa egenskaper hos amidinotransferas-superfamiljen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kloroacetamidinhydroklorid används som en allmän farmakofor
för att avgränsa egenskaper hos amidinotransferas-superfamiljen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10300-69-3
Molekylformel C2H6Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 128.98
MDL-nummer MFCD00053013
InChI-nyckel GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetimidamide hydrochloride, 2-chloroethanimidamide hydrochloride, 2-chloroacetamidine hydrochloride, 2-chloroacetamidine hcl, 2-chloroacetamidine monohydrochloride, 2-chloroacetamidinehydrochloride, ethanimidamide, 2-chloro-, monohydrochloride, chloracetamidine hydrochloride, chloroacetamidinehcl
PubChem CID 2776957
IUPAC-namn 2-kloretanimidamid; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NC(=N)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetamidine hydrochloride
Smältpunkt 97 °C till 103 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3678354
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 129
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.