Läs mer
Chloroacetic Acid-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroacetic Acid-13C2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 95.9889 |
| Procent renhet | >95% |