Läs mer
Kloroättiksyra, 99 %
Produktkod. 11400383
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400383 250 g 250g
11490373 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11482.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94,494 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Kloroättiksyra används vid tillverkning av läkemedel, färgämnen, rengöringsmedel, syntetiskt koffein, glycin och tioglykolsyra, som fungerar som stabilisator i PVC. Det fungerar som en föregångare till glyfosat och adrenalin. Det fungerar också som konserveringsmedel och bakteriostat. Vidare används det som ytaktiva medel och ljuskänsliga kemikalier. Det används också vid O-alkylering av salicylaldehyd och en aktiv komponent i kosmetika. Dessutom är det involverat i framställningen av förtjockningsmedel karboximetylcellulosa och karboximetylstärkelse.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, aceton, dietyleter, bensen, kloroform och etanol.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-11-8
Molekylformel C2H3ClO2
Molekylvikt (g/mol) 94.494
MDL-nummer MFCD00002683
InChI-nyckel FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC-namn 2-klorättiksyra
LEDER C(C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetic acid
Smältpunkt 60°C to 63°C
Densitet 1.404
pH <1.0
Kokpunkt 189°C
Flampunkt 126°C (258°F)
Odör Pungent
Linjär formel ClCH2CO2H
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1751
Beilstein 605438
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2112
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Formel vikt 94.5
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.