Läs mer
Kloroättiksyra, ACS, 99 %
Produktkod. 11368878
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368878 500 g 500g
11348878 100 g 100g
11358878 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041724.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94,494 g/mol
Kloroättiksyra används vid tillverkning av läkemedel, färgämnen, tvättmedel, syntetiskt koffein, glycin och tioglykolsyra, som fungerar som stabilisator i PVC. Det fungerar som en föregångare till glyfosat och adrenalin. Det fungerar också som konserveringsmedel och bakteriostat. Vidare används det som ytaktiva medel och ljuskänsliga kemikalier. Det används också vid O-alkylering av salicylaldehyd och en aktiv komponent i kosmetika. Dessutom är det involverat i framställningen av förtjockningsmedel karboximetylcellulosa och karboximetylstärkelse.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-11-8
Molekylformel C2H3ClO2
Molekylvikt (g/mol) 94.494
MDL-nummer MFCD00002683
InChI-nyckel FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
PubChem CID 300
ChEBI CHEBI:27869
IUPAC-namn 2-klorättiksyra
LEDER C(C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetic Acid
Smältpunkt 60 °C till 63 °C
Densitet 1.404
Kokpunkt 189 °C
Flampunkt 126 °C (258 °F)
Linjär formel CH2CO2H
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1751
Beilstein 605438
Merck Index 14,2112
Löslighetsinformation Löslig i metanol, aceton, dietyleter, bensen, kloroform och etanol.
Formel vikt 94.5
Procent renhet 99%
Kvalitet ACS
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.