Specifikationer
| Smältpunkt | 62°C |
| Färg | White |
| pH | lt; 1 |
| Kokpunkt | 190°C |
| Förpackning | Glass Jar |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 94.5g/mol |
| Fysisk form | Flaky Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chloroacetic acid
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.