Läs mer
Chloroacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | 63°C |
| Densitet | 1.64 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00002683 |
| Kvantitet | 50 kg |
| Synonym | Chloroacetic acid, Monochloroacetic acid, Chloroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.5 |
| Kvalitet | Research |