Läs mer
Klorättiksyra, TRC
Produktkod. 30133774
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133774 10 g
30041001 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36336510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-11-8
Molekylformel C2 H3 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 94.5
Synonym Acetic acid, chloro- (8CI,9CI), 2-Chloroacetic acid, Chloracetic acid, Chloroacetic acid, Chloroethanoic acid, MCA, MCAA, MKhUK, Monochloroacetic acid, Monochloroethanoic acid, NSC 142, NSC 42970, α-Chloroacetic acid
IUPAC-namn 2-kloroättiksyra
LEDER OC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetic acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Formel vikt 93.9822
Procent renhet >95%