Läs mer
Kloroättikanhydrid, 97 %
Produktkod. 10538702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10538702 100 g Glasflaska 100g
10279450 25 g Glasflaska 25g
10474115 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10538702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404421000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 541-88-8
Molekylformel C4H4Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 170.97
MDL-nummer MFCD00000929
InChI-nyckel PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC-namn (2-kloracetyl)-2-kloracetat
LEDER ClCC(=O)OC(=O)CCl
Specifications
Kemiskt namn eller material chloroacetic anhydride
Smältpunkt 51 °C till 59 °C
Färg Brun
Kokpunkt 203 °C
Flampunkt 143 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (ClCH2CO)2O
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: fritt lösliga i eter och kloroform, svagt lösliga i bensen, praktiskt taget olösliga i kall ligroin
Formel vikt 170.98
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller, bitar eller låg smältmassa
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.