Läs mer
Kloroättikanhydrid, 97 %
Produktkod. 11447886
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447886 25 g 25g
11457886 100 g 100g
11467886 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14015.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170,97 g/mol
Kloroättiksyraanhydrid har använts vid syntesen av 3,3a-bis(sulfonato)-4,4a-bis(kloracetamido)azobensen (BSBCA), ett vattenlösligt, tiolreaktivt och fotoväxlingsbart tvärbindare, D,L-7-azatryptofan, 2-metyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(kloracetyl)-1,2-dideoxi-α -D-glukopyrano]-[2a,1a:4,5]-2-oxazolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kloroättiksyraanhydrid har använts vid syntes av 3,3′ -bis(sulfonato)-4,4′ -bis(kloracetamido)azobensen (BSBCA), ett vattenlösligt, tiol-reaktivt och fotoväxlingsbart tvärbindare, D,L-7-azatryptofan, 2-metyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(kloracetyl)-1,2-dideoxi-α -D-glukopyrano]-[2′ ,1′ :4,5]-2-oxazolin.
Löslighet
Lättlöslig i eter, kloroform. Något lösligt i bensen. Olöslig i kall
ligroin
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, aminer, alkoholer, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-88-8
Molekylformel C4H4Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 170.97
MDL-nummer MFCD00000929
InChI-nyckel PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
PubChem CID 10946
IUPAC-namn (2-kloracetyl)-2-kloracetat
LEDER ClCC(=O)OC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetic anhydride
Smältpunkt 56°C to 59°C
Kokpunkt 110°C to 112°C (10 mmHg)
Flampunkt 143°C (289°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 774533
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,2113
Löslighetsinformation Freely soluble in ether, chloroform; Slightly soluble in benzene; Insoluble in cold ligroin
Formel vikt 170.98
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.