Läs mer
Chloroacetone, 95%, stab. with 0.1% epoxidized soybean oil
Beskrivning
Kloroaceton användes vid syntesen av dubbelkedjiga nonjoniska ytaktiva ämnen med en syranedbrytningsfunktion via syrakatalyserad kondensation med fettalkoholer (oktyl, decyl och dodecyl). Det användes också i syntesen av meso-tetrametyltetrakis-(4-fenoxiaceton)calix[4]pyrrol. Den kan också användas för att göra färgkopplingar för färgfotografering och användas i Feist-Benary-syntesen av furaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kloroaceton användes vid syntes av dubbelkedjiga nonjoniska ytaktiva ämnen med en syrasönderdelningsfunktion via syrakatalyserad kondensation med fettalkoholer (oktyl, decyl och dodecyl). Det användes också i syntesen av meso-tetrametyltetrakis-(4-fenoxiaceton)calix[4]pyrrol. Den kan också användas för att göra färgkopplingar för färgfotografering och användas i Feist-Benary-syntesen av furaner.
Löslighet Lösligt i
vatten (124g/L), eter och kloroform.
Anmärkningar
Kyl. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara inte tillsammans med starka basiska eller oxiderande material.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroacetone |
| Namnnotering | Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil |
| Smältpunkt | °C to 45°C |
| Densitet | 1.161 |
| Kokpunkt | 118°C to 120°C |
| Flampunkt | 40°C (104°F) |
| Analysprocentintervall | 95%, Stabilized with 0.1% Epoxidized Soybean Oil |
| Linjär formel | CH2COCH3 |
| Brytningsindex | 1.434 |
| Kvantitet | 250 g |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.