Läs mer
Kloraceton, 95%, stick. med 0,1 % epoxiderad sojabönsolja
Produktkod. 11490980
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490980 1000 g 1000g
11471890 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11922.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 78-95-5 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Kloroaceton användes vid syntesen av dubbelkedjiga nonjoniska ytaktiva ämnen med en syranedbrytningsfunktion via syrakatalyserad kondensation med fettalkoholer (oktyl, decyl och dodecyl). Det användes också i syntesen av meso-tetrametyltetrakis-(4-fenoxiaceton)calix[4]pyrrol. Den kan också användas för att göra färgkopplingar för färgfotografering och användas i Feist-Benary-syntesen av furaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kloroaceton användes vid syntes av dubbelkedjiga nonjoniska ytaktiva ämnen med en syrasönderdelningsfunktion via syrakatalyserad kondensation med fettalkoholer (oktyl, decyl och dodecyl). Det användes också i syntesen av meso-tetrametyltetrakis-(4-fenoxiaceton)calix[4]pyrrol. Den kan också användas för att göra färgkopplingar för färgfotografering och användas i Feist-Benary-syntesen av furaner.
Löslighet Lösligt i
vatten (124g/L), eter och kloroform.
Anmärkningar
Kyl. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara inte tillsammans med starka basiska eller oxiderande material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-95-5
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.52
MDL-nummer MFCD00000936
InChI-nyckel BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:47220
LEDER CC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetone
Namnnotering Stabiliserad med 0,1 % epoxiderad sojabönsolja
Smältpunkt -45 °C
Densitet 1.161
pH 4.3
Kokpunkt 118 °C till 120 °C
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Analysprocentintervall 95 %, stabiliserat med 0,1 % epoxiderad sojabönsolja
Odör Stickande lukt
Linjär formel ClCH2COCH3
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1695
Beilstein 605369
Merck Index 14,2114
Synonym chloroacetone, chloropropanone, acetonyl chloride, monochloroacetone, tonite, 2-propanone, 1-chloro, chloro-2-propanone, 1-chloroacetone, chloromethyl methyl ketone, 1-chloro-2-propanone
Löslighetsinformation Löslig i vatten (124 g/L), eter och kloroform.
IUPAC-namn 1-klorpropan-2-on
PubChem CID 6571
Formel vikt 92.53
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroacetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroacetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.