Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroacetone |
| Namnnotering | Stabiliserad |
| Smältpunkt | -44,5 °C |
| Färg | Brun-gul till gul |
| Densitet | 1.1600g/mL, 1.16 |
| Kokpunkt | 119,0 °C |
| Flampunkt | 32 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 95% min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Chloroacetone, stabilized
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.