Läs mer
Chloroacetonitrile, 98+%
Produktkod. 11425213
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 11425213
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12825.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 107-14-2 | C2H2ClN | 75.495 g/mol
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen's condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen′s condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-14-2
Molekylformel C2H2ClN
Molekylvikt (g/mol) 75.495
MDL-nummer MFCD00001885
InChI-nyckel RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
PubChem CID 7856
ChEBI CHEBI:82416
IUPAC-namn 2-chloroacetonitrile
LEDER C(C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetonitrile
Densitet 1.195
Kokpunkt 124°C to 126°C
Flampunkt 56°C (132°F)
Analysprocentintervall ≥98%
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 100 g
Beilstein 506028
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 75.5
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.