Läs mer
Kloroacetylanhydrid, TRC
Produktkod. 30366460
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366460 1 g
30353662 10 g
30350733 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3272051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-88-8
Molekylformel C4H4Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 170.98
Synonym Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
IUPAC-namn (2-kloraacetyl) 2-kloraacetat
LEDER O=C(OC(=O)CCl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroacetyl Anhydride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Formel vikt 169.9537